Learn More
3M™ Standard-Schläuche
Marke: 3M™ 7000042676
102.95 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Spezifikation
Standardrohr | |
Je 1 | |
10 m |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Standard-Schläuche > Länge:10m
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur