Learn More
SCAT™ HPLC Belüftungsventile, V2.0
Belüftungsventile sind Teil des SCAT Safety Cap-Systems, mit dem Lösungsmittel in Vorratsflaschen vor Verunreinigungen von außen geschützt werden. Sie sorgen für einen sicheren Druckausgleich mit sauberer Luft für Ihren Lösungsmitteleinlass.
37.80 CHF - 1805.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Red |
---|---|
Material | Polyurethane |
Größe | UNF 1/4 in. 28 G |
Innendurchmesser (metrisch) | 0.25 in. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16403819
|
SCAT™
317010 |
1 Valve |
37.80 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17706254
|
SCAT™
397008 |
8 Valves |
227.00 CHF
8 Stück |
Verfügbar ab: 23-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16433819
|
SCAT™
397010 |
10 Valves |
379.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
16443819
|
SCAT™
397050 |
50 Valves |
1435.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
17356429
|
SCAT™
397100 |
100 Valves |
1805.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Die gereinigte Belüftung ermöglicht präzise und reproduzierbare Analysenergebnisse im HPLC/UHPLC-Prozess. Der Austauschindikator zeigt die abgelaufene Lebensdauer an - so kann das Belüftungsventil nach 6 Monaten Einsatzzeit rechtzeitig ausgetauscht werden.Spezifikation
Red | |
Polyurethane | |
UNF 1/4 in. 28 G | |
0.25 in. |