Learn More
SCAT™ HPLC Belüftungsventile, V2.0
Belüftungsventile sind Teil des SCAT Safety Cap-Systems, mit dem Lösungsmittel in Vorratsflaschen vor Verunreinigungen von außen geschützt werden. Sie sorgen für einen sicheren Druckausgleich mit sauberer Luft für Ihren Lösungsmitteleinlass.
Marke: SCAT™ 397100
1390.53 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Austauschanzeige zeigt die abgelaufene Lebensdauer an, sodass das Luftventil nach 6 Monaten Verwendung sofort ausgetauscht werden kann.- Blockiert Lösungsmitteldämpfe
- Schützt Gesundheit und Umwelt
- Die Austauschanzeige zeigt die nächste Austauschzeit an
- Einfacher Wechsel ohne Werkzeug
- Passend für jede SCA-Sicherheitskappe
Spezifikation
0.25 in. | |
100 Stück | |
100 Valves | |
Ventil |
Red | |
Polyurethane | |
UNF 0,25 in. 28 G |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
22Stunden
9Minuten
32Sekunden
24 -
Mehrere Hersteller
Chromatographie Monatliche Promotion
Entdecken Sie monatlich exklusive Angebote für Chromatographiezubehör, um die Effizienz Ihres Labors zu steigern.Aktionscode: 24213Gültig bis zum: 2025-06-30
Tage
22Stunden
9Minuten
32Sekunden
24Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59%