Learn More
SCAT™ HPLC Belüftungsventile, V2.0
Belüftungsventile sind Teil des SCAT Safety Cap-Systems, mit dem Lösungsmittel in Vorratsflaschen vor Verunreinigungen von außen geschützt werden. Sie sorgen für einen sicheren Druckausgleich mit sauberer Luft für Ihren Lösungsmitteleinlass.
Marke:  SCAT™ 397008
187.85 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24213" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17706254
  • 227.00 CHF / 8 Stück
Chromatographie Monatliche Promotion
Aktionscode 24213 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
An exchange indicator shows the elapsed service life, allowing for prompt replacement of the air valve after 6 months of use. Purified ventilation enables precise and reproducible analytical results in the HPLC/UHPLC process.
  • Blocks solvent vapors
  • Protects health and the environment
  • Exchange indicator displays next replacement time
  • Easy to change without tools
  • Fits any SCAT™ Safety Cap
Spezifikation
Spezifikation
0.25 in.
Polyurethane
UNF 0.25 in., 28 G
Red
8 Valves
HPLC Air Valve
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ HPLC Belüftungsventile, V2.0 > Air Valves; Quantity: 8 Valves; Type: V2.0; Color: Red