Learn More
SCAT™ HPLC Belüftungsventile, V2.0
Belüftungsventile sind Teil des SCAT Safety Cap-Systems, mit dem Lösungsmittel in Vorratsflaschen vor Verunreinigungen von außen geschützt werden. Sie sorgen für einen sicheren Druckausgleich mit sauberer Luft für Ihren Lösungsmitteleinlass.
Marke: SCAT™ 397050
Beschreibung
Die Austauschanzeige zeigt die abgelaufene Lebensdauer an, sodass das Luftventil nach 6 Monaten Verwendung sofort ausgetauscht werden kann.- Blockiert Lösungsmitteldämpfe
- Schützt Gesundheit und Umwelt
- Die Austauschanzeige zeigt die nächste Austauschzeit an
- Einfacher Wechsel ohne Werkzeug
- Passend für jede SCA-Sicherheitskappe
Spezifikation
0.25 in. | |
50 Stück | |
50 Valves | |
Luftventil, V2.0 |
Red | |
Polyurethane | |
UNF 1/4 in. 28 G |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SCAT™ HPLC Belüftungsventile, V2.0 > Menge: 50 Stück
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur