Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft
Mit Thermotransferdrucker bedruckbare, glänzende, permanente Polyesteretiketten sind ideal für den Einsatz in allen kommerziellen und industriellen Anwendungen.
Marke: Brady™ 173229
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die glänzenden Etiketten aus dauerhaftem Polyester (B-422) können im Thermotransferverfahren bedruckt werden und eignen sich ideal für alle gewerblichen und industriellen Anwendungen.
- Beste Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte ebene Oberflächen sowie für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung
- Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
- UL- und CSA-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C (-40 bis 212°F)
- Brady Authentic-Materialien funktionieren nahtlos mit Brady-Druckern und ermöglichen eine bessere Kommunikation zwischen Drucker und Material, eine nahtlose Interaktion mit mobilen Apps sowie eine höhere Leistung und Zuverlässigkeit.
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
M7C-500-422 | |
Ohne | |
Glanz | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
M710, BMP71 | |
50 ft. | |
-40 bis +212 °F | |
0,004 in. | |
50 ft. x 0,5 in. | |
15.24 m | |
12.7 mm |
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Kontinuierlich | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung | |
Nein | |
Rechteck | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.102 mm | |
50 ft. | |
0,5 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft > Mehrzweck-Polyesteretiketten; Abmessungen (L x B): 50 ft. 0,5 in.; zur Verwendung mit (Ausrüstung): M710, BMP71
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur