Learn More
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft
Mit Thermotransferdrucker bedruckbare, glänzende, permanente Polyesteretiketten sind ideal für den Einsatz in allen kommerziellen und industriellen Anwendungen.
46.70 CHF - 162.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschichtung | Ohne |
Farbe | Weiß |
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Dimensions (LxW) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17858944
|
Brady™
173234 |
50 ft. x 0,375 in. | M710, BMP71 |
78.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17858904
|
Brady™
174331 |
50 ft. x 0,375 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
46.70 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17848904
|
Brady™
173231 |
50 ft. x 0,475 in. | M710, BMP71 |
61.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17809094
|
Brady™
174152 |
50 ft. x 0,475 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
58.40 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17808794
|
Brady™
173229 |
50 ft. x 0,5 in. | M710, BMP71 |
61.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17878294
|
Brady™
174359 |
50 ft. x 0,5 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
62.30 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17828364
|
Brady™
174164 |
50 ft. x 0,625 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
77.85 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17808754
|
Brady™
173298 |
50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
109.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17898404
|
Brady™
174306 |
50 ft. x 1 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
117.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17808394
|
Brady™
173267 |
50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
162.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17831709
|
Brady™
174316 |
50 ft. x 1,9 in. | M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) |
158.00 CHF
1 Rollen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Beste Klebkraft, gut geeignet für pulverbeschichtete und strukturierte ebene Oberflächen sowie für Kunststoffe mit niedriger Oberflächenspannung
- Beständig gegen zahlreiche Lösungsmittel
- UL- und CSA-Zulassung
- Anwendungstemperatur von -40 bis 100°C (-40 bis 212°F)
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
Dauerhaftes Acryl | |
Weiß | |
Kontinuierlich | |
Einseitig bedruckbar | |
Etiketten | |
Barcode-Etikettierung, Kennzeichnung von Leiterplatten, Gerätekennzeichnung, allgemeine Kennzeichnung | |
50 ft. | |
-40 bis +212 °F | |
0,004 in. | |
50 ft. |
ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; CSA-zugelassen; UL-anerkannt | |
Ohne | |
Glanz | |
Polyester | |
Thermotransfer | |
Unsteril | |
Nein | |
Rechteck | |
-40 °C bis 100 °C | |
0.102 mm | |
15.24 m |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brady™ Mehrzweck-Polyester-Etiketten mit bester Klebkraft