Learn More
Color Coded High Resolution pH Buffer, Reagecon™
BIOPHARMA
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte, hochauflösende pH-Puffer werden bei 20 oder 25 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
31.55 CHF - 105.00 CHF
Spezifikation
Schmelzpunkt 0 °C
Physikalische Form Flüssig
Menge 500 ml
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge pH Preis Menge & Verfügbarkeit  
11778465
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
110000C
500 ml 10
105.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11494599
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
H40525C
500 ml 4
37.05 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11758465
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
104000C
500 ml 4
98.50 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11404609
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
H70525C
500 ml 7
37.05 CHF
500 Milliliter
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15214643
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
H70525C
500 ml 7
31.55 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11768465
BIOPHARMA
Unterlagen ansehen
Reagecon
107000C
500 ml 7
105.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Hohe Auflösung
  • Geprüft bei 20 °C oder 25 °C 
  • Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
  • NIST-rückverfolgbar
  • Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
Flüssig
500 ml
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Color Coded High Resolution pH Buffer, Reagecon™