Learn More
Color Coded High Resolution pH Buffer, Reagecon™
BIOPHARMA
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte, hochauflösende pH-Puffer werden bei 20 oder 25 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
Marke:  Reagecon H70525C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15214643
  • 31.55 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Beschreibung
  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Hohe Auflösung
  • Geprüft bei 20 °C oder 25 °C 
  • Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
  • NIST-rückverfolgbar
  • Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
7
500 ml
Gelb, getestet bei 25 deg;C
Flüssig
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer725C24J1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/04/2025 Catalog NumberH70525C
Chargennummer725C24B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/10/2024 Catalog NumberH70525C
Chargennummer725C24G1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog NumberH70525C
Chargennummer725C24B1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/08/2024 Catalog NumberH70525C
Chargennummer725C23L1 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/07/2024 Catalog NumberH70525C
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Color Coded High Resolution pH Buffer, Reagecon™ > Menge:500 ml