Learn More
Color Coded High Resolution pH Buffer, Reagecon™
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte, hochauflösende pH-Puffer werden bei 20 oder 25 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
Marke: Reagecon H70525C
Beschreibung
- Farbige pH-Pufferlösungen
- Hohe Auflösung
- Geprüft bei 20 °C oder 25 °C
- Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
- NIST-rückverfolgbar
- Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Spezifikation
0 °C | |
7 | |
500 ml |
Gelb, getestet bei 25 deg;C | |
Flüssig |