Learn More
Color Coded High Resolution pH Buffer, Reagecon™
BIOPHARMA
Nutzen Sie diese anwenderfreundlichen, farbcodierten pH-Puffer. Reagecon™ Farbcodierte, hochauflösende pH-Puffer werden bei 20 oder 25 °C getestet, sind zertifiziert und auf NIST rückverfolgbar.
Marke:  Reagecon H40525C
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11494599
  • 37.05 CHF / 500 Milliliter
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Farbige pH-Pufferlösungen
  • Hohe Auflösung
  • Geprüft bei 20 °C oder 25 °C 
  • Zertifiziert nach akkreditiertem Prüfverfahren Reagecon’s ISO/IEC 17025
  • NIST-rückverfolgbar
  • Lieferbar in verschiedenen Packungsgrößen
Spezifikation
Spezifikation
0 °C
4
500 ml
Rot
Flüssig
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Color Coded High Resolution pH Buffer, Reagecon™ > Menge: 500 ml