Learn More
Eppendorf™ Adapter für 400 ml-Becher
Diese Adapter mit 400 ml-Eimern eignen sich für Eppendorf™ Rotoren.
Marke:  Eppendorf™ 5810720001
219.37 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11588623
  • 230.92 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zwei Adapter pro Packung
  • Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen und Eimern für Eppendorf-Rotoren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
2,6 bis 5 ml
13 mm
2 pro Packung
Flach
25 Röhrchen mit rundem Boden, 2,6 bis 5 ml, für rechteckige 500 ml-Becher im Rotor A-4-81 und S-4x500
100
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 400 ml-Becher > Gerät hält:25; Fassungsvermögen 2,6 bis 5 ml