Learn More
Eppendorf™ Adapter für 400 ml-Becher
Diese Adapter mit 400 ml-Eimern eignen sich für Eppendorf™ Rotoren.
193.77 CHF - 230.92 CHF
Spezifikation
Typ Adapter
Anzahl pro Packung 2 pro Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Röhrchentyp Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Röhrchentyp Fassungsvermögen Preis Menge & Verfügbarkeit  
11850252
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810728002
Flach 400 mL
193.77 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11578683
Unterlagen ansehen
Eppendorf™
5810721008
Flach 7 bis 17 ml
230.92 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11588623
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5810720001
Flach 2,6 bis 5 ml
230.92 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10263592
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Eppendorf™
5810723000
Konisch 50 mL
230.92 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Zwei Adapter pro Packung
  • Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen und Eimern für Eppendorf-Rotoren
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
2 pro Packung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 400 ml-Becher