Learn More
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R
Erhältlich in zahlreichen Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen
Marke:  Eppendorf™ 5810755000
206.98 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10554332
  • 217.87 CHF / 2 Stück
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Aktionscode 24140 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Adapter für Eppendorf™ Zentrifugen 5810 und5810R.
  • Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Adapter
15 ml
17,5 mm
2 pro Packung
Konisch
Für Rotoren für die 5810 und 5810R Zentrifuge
36
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Zentrifugenadapter für Rotoren für 5810 und 5810 R > Kapazität: 15 ml; Anzahl Plätze: 36