Learn More
Eppendorf™ Adapter für 400 ml-Becher
Diese Adapter mit 400 ml-Eimern eignen sich für Eppendorf™ Rotoren.
Marke: Eppendorf™ 5810721008
230.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zwei Adapter pro Packung
- Kompatibel mit konischen oder flachen Röhrchen und Eimern für Eppendorf-Rotoren
Spezifikation
Adapter | |
7 bis 17 ml | |
17,5 mm | |
2 pro Packung |
Flach | |
400 ml-Eimer | |
64 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Eppendorf™ Adapter für 400 ml-Becher > Gerät hält:16; Fassungsvermögen 7 bis 17 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur