Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Kapseln mit Supor™ Membran
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
Marke: Cytiva 12941
314.45 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Effiziente Verarbeitung von Flüssigkeitsvolumen bis zu 20 l
- Der integrierte Vorfilter verlängert die Filterlebensdauer, wenn partikelbeladene Lösungen wie serumhaltige Medien verarbeitet werden
- Für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
Spezifikation
Hydrophiles PES | |
Steril | |
Gestufter Schlauchanschluss |
0,8/0,2 μm | |
200 cm2 | |
3/Packung |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31