Learn More
Thermo Scientific™ Restore™ Western Blot Stripping-Puffer
Sicheres und effektives Entfernen primärer und sekundärer Antikörper von Nitrozellulose- und PVDF-Membranen, um die Wiederverwendung der chemilumineszenten Western Blots zu ermöglichen.
Marke: Thermo Scientific™ 21062
74.34 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ Restore Western Blot Stripping-Puffer entfernt primäre und sekundäre Antikörper von Nitrozellulose- und PVDF-Membranen sicher und effektiv und ermöglicht so die Wiederverwendung der chemilumineszenten Western Blots.
Die Durchführung von Gel-Elektrophorese und Immunblot-Assays zum Testen von neuen primären Antikörpern bzw. Antikörperkonzentrationen im Duplikat ist zeitaufwändig und teuer. Restore Western Blot Stripping Buffer vermeidet diese Verschwendung der Detektion von Immunblots mit Chemilumineszenz-Substraten für das Western-Blot-Verfahren. Das Reagenz ermöglicht die saubere und effiziente Entfernung der primären und sekundären Antikörper von Immunoblots, ohne das immobilisierte Antigen zu entfernen oder zu beschädigen. Dadurch können Blots mit Vertrauen gestrippt und wiederverwendet werden.
Leistungsmerkmale:
Spart Zeit – Gele und Blots sind wiederverwendbar
Spart teure Proben – Erneutes Verwenden der Membran mit der gleichen Zielprobe
Effektiv – Formulierung ist effizienter beim Strippen von Antikörpern als selbst angesetzte Puffer
Schonend – Target-Antigen wird beim Strippen nicht beschädigt und ermöglicht somit eine effiziente Wiederverwendung
Geruchlos – keine Mercaptane, kein beißender Geruch
Wirtschaftlich – weniger teuer wie andere handelsübliche Stripping-Puffer
Wiederverwenden eines Nitrozellulose- oder PVDF-Blots zum Nachweis eines anderen Ziels mit einem anderen primären Antikörper; Wiederverwenden eines Blots zur Korrektur oder Optimierung von Antikörperkonzentrationen, die beim ersten Mal unwirksam waren.
Spezifikation
Western-Blot-Stripping-Puffer | |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF | |
30 ml |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
Restore™ | |
Lagerung: Nach Erhalt bei Raumtemperatur oder 4 °C lagern. Das Produkt wird bei Umgebungstemperatur versendet. |
Sicherheit und Handhabung
- Restore Western Blot Stripping Buffer
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P406-In korrosionsbeständigem/ Behälter mit korrosionsbeständiger Auskleidung aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Organo Phosphine
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
Neues Angebot Jetzt sparen