Learn More
Cytiva Aktivkohle-Kapsel - 100 g Aktivkohle
Die Aktivkohle-Kapsel ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen.
Marke:  Cytiva 12011
123.88 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24097" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17144211
  • 197.00 CHF / 1 Stück
Outlet Corner
Aktionscode 24098 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Aktivkohle
Unsteril
70.000 m2
3/8 Zoll FNPT oder 1/2 in.-Schlauchanschluss
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Aktivkohle-Kapsel - 100 g Aktivkohle > Unsteril