Learn More
Thermo Scientific™ 11 mm-Einsätze für Autosampler
Diese 11 mm-Einsätze aus Klarglas oder Polypropylen sind in einer Vielzahl von Konfigurationen und mit einem Nutzvolumen von 250 μl bis 450 μl erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ WS-6
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11538190
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ National 11 mm-Einsätze für Autosamplerfläschchen bestehen aus Klarglas oder Polypropylen und sind in einer Vielzahl von Konfigurationen für HPLC- oder GC-Autosamplerfläschchen erhältlich. Nutzvolumen von 250 bis 450°μl. Wenn der Gehalt an anorganischen Ionen auf ein absolutes Minimum beschränkt werden muss, wird Kunststoff mitunter dem sonst üblichen Glas vorgezogen. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
  • Pulled-Point-Einsätze sind eine kostengünstige Wahl für unkritische Applikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vial Support Hülse, Kunststoff, nur für 09-CTV
11 mm
250 to 450 μL
Vial Support Sleeve
Clear
Polyethylen
100
09-CTV Vial
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ 11 mm-Einsätze für Autosampler >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.