Learn More
Natriumsalicylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11468916
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Natriumsalicylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468916
250 g, 250 Gramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
250 Gramm
Artikelnummer. 11468916
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17056.30
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 54-21-7 | C7H5NaO3 | 160.104 g/mol
Natriumsalicylat wird als Analgetikum und Antipyretikum verwendet. Es wirkt auch als nicht-steroidales Antirheumatikum (NSAR). Darüber hinaus wird es als Phosphor für den Nachweis von UV-Strahlung und Elektronen im Vakuum verwendet. Es dient als NF-kappa-B-Inhibitor und reduziert oxidativen Stress. Es findet Anwendung als Antipyretikum und Antirheumatikum.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumsalicylat wird als Analgetikum und Antipyretikum verwendet. Es wirkt auch als nicht-steroidales Antirheumatikum (NSAR). Darüber hinaus wird es als Phosphor für den Nachweis von UV-Strahlung und Elektronen im Vakuum verwendet. Es dient als NF-kappa-B-Inhibitor und reduziert oxidativen Stress. Es findet Anwendung als Antipyretikum und Antirheumatikum.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, 1,4-Dioxan, Ethanol und Glycerin.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, Mineralsäuren, metallischen Salzen und Jod.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-21-7
Summenformel C7H5NaO3
Molekulargewicht (g/mol) 160.104
MDL-Nummer MFCD00002440
InChI-Schlüssel ABBQHOQBGMUPJH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium salicylate, sodium 2-hydroxybenzoate, salsonin, clin, enterosalicyl, enterosalil, entrosalyl, glutosalyl, kerasalicyl, magsalyl
PubChem CID 16760658
ChEBI CHEBI:9180
IUPAC-Name Natrium;2-Hydroxybenzoat
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)[O-])O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium salicylate
Schmelzpunkt > 300 °C
Geruch Geruchsneutral
Menge 250 g
Beilstein 3732792
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,8332
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,1,4-dioxane,ethanol and glycerol.
Formelmasse 160.11
Reinheit (%) 99%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR28L039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/05/2025 ArtikelnummerA17056.0B,A17056.30
Chargennummer10254998 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 ArtikelnummerA17056.0B,A17056.30
ChargennummerP18L036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2025 ArtikelnummerA17056.0B,A17056.30
ChargennummerP17L026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2025 ArtikelnummerA17056.0B,A17056.30
ChargennummerM29L031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 ArtikelnummerA17056.0B,A17056.30
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Natriumsalicylat
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften. zuführen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Natriumsalicylat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >