Learn More
Acetonitril, wasserfrei, > 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15454895
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetonitril, wasserfrei, > 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15454895
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
Artikelnummer. 15454895
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043166.AK
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Acetonitrile is utilized as a polar aprotic solvent in organic synthesis, and in the purification of butadiene. It is used in all the analytical laboratories as a major component of mobile phase in High Performance Liquid Chromatography (HPLC) and in Liquid Chromatography - Mass Spectrometry (LC-MS). It is used for the extraction of fatty acids, spinning fibers and casting and molding of plastic materials. Aqueous two-phase systems based on acetonitrile and carbohydrates play an important character in the extraction and purification of biomolecules called vanillins. It acts as a stabilizer for the chlorinated solvents, and finds use in the production of DNA oligonucleotides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl cyanide, cyanomethane, ethanenitrile, methanecarbonitrile, ethyl nitrile, methane, cyano, acetonitrile, cyanure de methyl, methylkyanid, mecnMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitrile, anhydrous
Schmelzpunkt °C to 48 to°C to 45°C
Namenshinweis Water <100ppm
Dichte 0.786
Siedepunkt 80°C to 82°C
Menge 250 mL
Flammpunkt 5°C (41°F)
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.344
Prozentgehaltsbereich >99.8%
Beilstein 741857
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,alcohols,ethers,acetone,chloroform,carbon tetrachloride and ethylene chloride. Immiscible with saturated hydrocarbons (petroleum fractions).
Formelmasse 41.05
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN27L703 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Catalog Number043166.AK,043166.K2
ChargennummerX04K964 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number043166.AK,043166.K2
ChargennummerR10K811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number043166.AK,043166.K2
ChargennummerP30K776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number043166.AK,043166.K2
ChargennummerZ20J891 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/12/2023 Catalog Number043166.AK,043166.K2
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile
Name des Produkts
Acetonitril, wasserfrei, > 99.8 %, Thermo Scientific Chemicals >