Learn More
Acetonitril, 99,9 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10193051
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetonitril, 99,9 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10193051 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 ml, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2.5 L
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10193051
Marke: Thermo Scientific Acros 326811000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Acetonitril, > –99,9 %, C2H3N, CAS-Nummer 75-05-8, Methylkyanid, Methan, Cyano, Methylcyanid, MeCN, Methancarbonitril, Ethanenitril, Ethylnitril, cyanure de methyl, Cyanomethan, Acetonitril, 100 ml, max. 0,002 %, Dampfdruck:97 mbar bei 20 °C, 99,9+ %, 02, 183, 81,0 °C bis 82,0 °C
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetonitril
Schmelzpunkt -46,0°C
Hinweise zur Zersetzung >500°C
Dichte 0,7810 g/ml
Siedepunkt 81,0°C bis 82,0°C
Menge 100 ml
Flammpunkt 2°C
Infrarotspektrum Authentisch
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3430 bis 1,3450
Prozentgehaltsbereich 99,9+%
Rückstand nach Verdampfung 0,0005 % max.
Relative Dichte 0.781
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck Dampfdruck: 97mbar bei 20°C
Viskosität 0,36 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 183
Wasser 0,001 % Max. (Coulometrisch)
Fieser 02,13; 12,450; 13,156; 15,1
Merck Index 15, 69
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: mischbar. Andere Löslichkeiten: löslich in Alkohol, Ethylacetat, Aceton, Ether
Formelmasse 41.05
Reinheit (%) ≥99,9%
Güte extra trocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerB00X1830 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Artikelnummer
ChargennummerB00W3781C Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Artikelnummer
ChargennummerB00X3585B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/06/2025 Artikelnummer
Chargennummer2534022 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer32681/UCB,326815000,32681206143RSSLT1000,326815001,326810000,326810025,326811000,326810010
Chargennummer2538002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer32681/UCB,326815000,32681206143RSSLT1000,326815001,326810000,326810025,326811000,326810010
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetonitrile
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetonitril, 99,9 %, extra trocken, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >