Learn More
Essigsäure, 2 M (2 N ≈ 12 %), Pure, gebrauchsfertig Artikelnummer.: 10122050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Essigsäure, 2 M (2 N ≈ 12 %), Pure, gebrauchsfertig
Artikelnummer. 10122050
2,5 l, Plastikflasche aus HDPE
Click to view available options
Menge:
2,5 l
Verpackung:
Plastikflasche aus HDPE
Artikelnummer. 10122050
Marke: Fisher Chemical J/0549/PB17
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
CAS 64-19-7
Siedepunkt 100 °C
Farbe Farblos
Summenformel C2H4O2
MDL-Nummer MFCD00036152
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(O)=O
IUPAC-Name Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
Menge 2,5 l
Verpackung Plastikflasche aus HDPE
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2526880 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog NumberJ/0549/PB17
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, 2M, (2N approx.12%), ready to use
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acetic acid
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Essigsäure, 2 M (2 N ≈ 12 %), Pure, gebrauchsfertig >