Learn More
Essigsäure, 50 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15449414
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Essigsäure, 50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449414
Gehäuse 5L
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 5L
Gehäuse 25L
Artikelnummer. 15449414
Marke: Thermo Scientific Acros 456870050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetic acid
Strukturformel CH3CO2H
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslichkeit: vollständig löslich.
Formelmasse 60.05
Reinheit (%) 50%
Menge Gehäuse 5L
Flammpunkt > 60 °C
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0466519 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/10/2024 Catalog Number456870250,456870050
ChargennummerA0462164 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/05/2024 Catalog Number456870250,456870050
ChargennummerA0457572 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/11/2023 Catalog Number456870250,456870050
ChargennummerA0451327 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number456870250,456870050
ChargennummerA0447235 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog Number456870250,456870050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid, 50% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Essigsäure, 50 %, Thermo Scientific Chemicals >