Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH, 3.5 Artikelnummer.: 15433119
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH, 3.5
Artikelnummer. 15433119
250 ml
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Artikelnummer. 15433119
Marke: Thermo Scientific Chemicals J60340.AK
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Acetate, 1M buffer soln., pH, 3.5 is used in dexoyribionucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA) precipitation. It is also used in the preparation of gel stains for protein gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH 3.5, wird in der Fällung von Dexoyribionukleäure (DNA) und Ribonukleinsäure (RNA) verwendet. Es wird auch bei der Vorbereitung von Gelfärbungen für die Proteingel-Elektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Spezifikation
Konzentration 1 mM Pufferlösung
Summenformel C2H3NaO2
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].CC([O-])=O
IUPAC-Name sodium acetate
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
Form Flüssig
Menge 250 ml
Lagerungsbedingungen Umgebungstemperaturen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW16K525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/09/2024 Catalog NumberJ60340.AK,J60340.AP
ChargennummerS17K525 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/07/2024 Catalog NumberJ60340.AK,J60340.AP
ChargennummerR09K536 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2024 Catalog NumberJ60340.AK,J60340.AP
ChargennummerX09J514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ60340.AK,J60340.AP
ChargennummerX09J513 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberJ60340.AK,J60340.AP
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH, 3.5 >