Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH, 5.5
Beschreibung
Acetate, 1M buffer soln., pH, 5.5 it is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as ChIP-on-ChIP assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH 5.5, wird häufig für die Fällung von Nukleinsäuren und bei der Vorbereitung von Gelfärbemitteln für die Proteingelelektrophorese verwendet. Die Natriumacetat-Pufferlösung eignet sich für die Fällung von DNA, die Elution von Proteinen und für die Verwendung in molekularbiologischen Anwendungen wie dem ChIP-on-ChIP-Assay und dem In-vitro-Enzymassay zru Messung der Enzymhemmung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (246 g/l bei20 °C) und Ethanol.
Hinweise
Enthält Natriumacetat und Eisessigsäure, pH 5.5
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1 mM Pufferlösung |
Summenformel | C2H3NaO2 |
MDL-Nummer | MFCD00012459 |
InChI-Schlüssel | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
IUPAC-Name | sodium acetate |
Molekulargewicht (g/mol) | 82.03 |
Form | Flüssig |
Menge | 250 ml |
Lagerungsbedingungen | Umgebungstemperaturen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P15L525 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J61033.AK,J61033.AP |
P15L526 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J61033.AK,J61033.AP |
W26K540 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | J61033.AK,J61033.AP |
P02K516 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J61033.AK,J61033.AP |
P02K515 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | J61033.AK,J61033.AP |