Learn More
Acetaldehydoxim, 99 %, Syn/anti-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10162460
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetaldehydoxim, 99 %, Syn/anti-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10162460
100 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10162460
Marke: Thermo Scientific Acros 102231000
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-29-9
Summenformel C2H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 59.07
MDL-Nummer MFCD00002124 MFCD00002124
InChI-Schlüssel FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Synonym acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oximeMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5324280
ChEBI CHEBI:50719
IUPAC-Name (NZ)-N-Ethylidenhydroxylamin
SMILES C\C=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldoxime
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 44.0°C to 46.0°C
Farbe Weiß
Dichte 0.9600g/mL
Siedepunkt 115.0°C
Flammpunkt 38°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH=NOH
Brechungsindex 1.4250 to 1.4270
Menge 100 g
Beilstein 01, IV, 3121
Fieser 01,3
Merck Index 15, 43
Relative Dichte 0.96
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: decomposes by aq. hcl,soluble in alcohol and ether
Formelmasse 59.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt oder Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0463518 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/06/2024 Catalog Number102230250,102231000
ChargennummerA0445675 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/09/2023 Catalog Number102230250,102231000
ChargennummerA0438865 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog Number102230250,102231000
ChargennummerA0414956 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number102230250,102231000
ChargennummerA0442581 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2022 Catalog Number102230250,102231000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldoxime, mixture of syn and anti
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
Name des Produkts
Acetaldehydoxim, 99 %, Syn/anti-Gemisch, Thermo Scientific Chemicals >