Learn More
Acetaldoxime, Syn + Anti, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11403374
Zum Warenkorb hinzufügen
Acetaldoxime, Syn + Anti, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11403374
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Artikelnummer. 11403374
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10640.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Acetaldoxim wird als Sauerstoff-Scavenger im Kesselwasser eingesetzt. Es wird auch als Zwischenprodukt in der chemischen Synthese und in der Pharmaindustrie eingesetzt. Es ist an der Umlagerungsreaktion zur Herstellung von Acetamid unter Verwendung von Nickel(II)acetat als Katalysator beteiligt. Es dient als Vorstufe zur Herstellung einer heterocyclischen Verbindung wie Spiroisoxazolin. Darüber hinaus wird es zur Herstellung alkylierter (Z)-Oxime durch Deprotonierung und anschließende Reaktion mit Benzylbromid verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Ether.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-29-9
Summenformel C2H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 59.07
MDL-Nummer MFCD00002124 MFCD00002124
InChI-Schlüssel FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Synonym acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
PubChem CID 5324280
ChEBI CHEBI:50719
IUPAC-Name (NZ)-N-Ethylidenhydroxylamin
SMILES C\C=N\O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acetaldoxime
Namenshinweis syn + anti
Dichte 0.969
Siedepunkt 115°C to 117°C
Flammpunkt 36°C (96°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.426
Menge 50 g
UN-Nummer UN2332
Beilstein 1209252
Merck Index 14,42
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol and ether.
Formelmasse 59.07
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Acetaldoxime, Syn + Anti, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >