Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Ag/AgCl-Referenzelektroden mit Glasschaft – quecksilberfrei
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen
149.00 CHF - 326.00 CHF
Spezifikation
Anschlusstypen Pin
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 0 °C bis 100 °C
Typ Ag/AgCl-Referenzelektrode
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Referenzelektrolyt Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Referenzelektrolyt Preis Menge & Verfügbarkeit  
11543975
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X218927
SP138-500
149.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11510104
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
93X218928
SP138-500 (innen); SP135-500 (außen) Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11530094
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Fisherbrand™
93X558401
13-620-833
189.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Pin
0 bis 14
Ag/AgCl-Referenzelektrode
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen
32 bis 212 °F
106 mm
Glas
0 °C bis 100 °C
4 mol/l KCl mit AgCl
Ag/AgCl
0 °C bis 100 °C
12 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ accumet™ Ag/AgCl-Referenzelektroden mit Glasschaft – quecksilberfrei