Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Ag/AgCl-Referenzelektroden mit Glasschaft – quecksilberfrei
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen
Marke: Fisherbrand™ 93X558401
159.82 CHF gültig bis 2025-07-11
Benutzen Sie den Promotions-Code "25721" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen
Glasschaft für Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Lösungen
- Betriebstemperaturbereich: 0 bis 110 °C (32 bis 212 °F)
- pH-Bereich 0 bis 14
- Standardmäßiger Referenz-Steckverbinder
- Gemeinsame Flussrate von 8 μl/h
Standardmodell mit Einzeldiaphragma
- Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
- Vorgefüllt mit 4 M KCl, abgesättigt mit AgCl
- Stabil bei höheren Temperaturen und mit stark basischen Proben
- Glasschaft In Standardgröße mit 1 in. (25 mm)-Schlauchanschluss, praktisch für Verfahren, die ein ferngesteuertes Befüllen erfordern
- Vorgefüllt mit 4 M KCl, abgesättigt mit AgCl
- Stabil bei höheren Temperaturen und mit stark basischen Proben
- Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
- Vorgefüllt mit 1 M Natriumsulfat für Silber und Chlorid-Titrationen
- Stabil bei höheren Temperaturen und mit stark basischen Proben
- Entwickelt für ISE- und empfindliche pH-Messungen, Titrationen und ORP-Tests
- Vorgefüllter Innenkörper mit 4 M KCI, abgesättigt mit AgCl
- Außenkörper wird ohne Elektrolyt gepackt, so dass Sie einen kompatiblen Elektrolyten für Ihre Proben wählen können
- Flussrate 8 μl/h
- U.S. Patent-Nr. 4,390,406
Spezifikation
Pin | |
Glas | |
0 °C bis 100 °C | |
Empfohlene Indikatorelektroden: 13-620-122 | |
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen | |
Ag/AgCl-Referenzelektrode mit einzelnem Diaphragma für hohe Temperaturen für Silber- und Chlorid-Titrationen | |
32 bis 212 °F | |
106 mm |
Einzeln | |
0 bis 14 | |
Ag/AgCl-Referenzelektrode | |
4 mol/l KCl mit AgCl | |
Ag/AgCl | |
13-620-833 | |
0 °C bis 100 °C | |
12 mm |