Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Ag/AgCl-Referenzelektroden mit Glasschaft – quecksilberfrei
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen
Marke:  Fisherbrand™ 93X218928
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11510104
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen
Glasschaft für Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Lösungen
  • Betriebstemperaturbereich: 0 bis 110 °C (32 bis 212 °F)
  • pH-Bereich 0 bis 14
  • Standardmäßiger Referenz-Steckverbinder
  • Gemeinsame Flussrate von 8 μl/h
Standardmodell mit Einzeldiaphragma
  • Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
  • Vorgefüllt mit 4 M KCl, abgesättigt mit AgCl
  • Stabil bei höheren Temperaturen und mit stark basischen Proben
Modell mit Einzeldiaphragma und Seitenarm
  • Glasschaft In Standardgröße mit 1 in. (25 mm)-Schlauchanschluss, praktisch für Verfahren, die ein ferngesteuertes Befüllen erfordern
  • Vorgefüllt mit 4 M KCl, abgesättigt mit AgCl
  • Stabil bei höheren Temperaturen und mit stark basischen Proben
Modell mit Einzeldiaphragma für die Silber/Chlorid-Titration
  • Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
  • Vorgefüllt mit 1 M Natriumsulfat für Silber und Chlorid-Titrationen
  • Stabil bei höheren Temperaturen und mit stark basischen Proben
Modell mit Doppeldiaphragma
  • Entwickelt für ISE- und empfindliche pH-Messungen, Titrationen und ORP-Tests
  • Vorgefüllter Innenkörper mit 4 M KCI, abgesättigt mit AgCl
  • Außenkörper wird ohne Elektrolyt gepackt, so dass Sie einen kompatiblen Elektrolyten für Ihre Proben wählen können
  • Flussrate 8 μl/h
  • U.S. Patent-Nr. 4,390,406
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pin
Glas
0 °C bis 100 °C
Empfohlene Indikatorelektroden: 13-620-122, 13-620-520, 13-620-521, 13-620-518, 13-620-519, 13-620-500, 13-620-501
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen
Ag/AgCl-Referenzelektrode mit doppeltem Diaphragma für hohe Temperaturen
32 bis 212 °F
106 mm
Doppel
0 bis 14
Ag/AgCl-Referenzelektrode
4 mol/l KCl mit AgCl
Ag/AgCl
SP138-500 (innen); SP135-500 (außen)
0 °C bis 100 °C
12 mm