Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Ag/AgCl-Referenzelektroden mit Glasschaft – quecksilberfrei
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen
Marke:  Fisherbrand™ 93X218927
98.92 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11543975
  • 149.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen
Glasschaft für Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Lösungen
  • Betriebstemperaturbereich: 0 bis 110 °C (32 bis 212 °F)
  • pH-Bereich 0 bis 14
  • Standardmäßiger Referenz-Steckverbinder
  • Gemeinsame Flussrate von 8 μl/h
Standardmodell mit Einzeldiaphragma
  • Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
  • Vorgefüllt mit 4 M KCl, abgesättigt mit AgCl
  • Stabil bei höheren Temperaturen und mit stark basischen Proben
Modell mit Einzeldiaphragma und Seitenarm
  • Glasschaft In Standardgröße mit 1 in. (25 mm)-Schlauchanschluss, praktisch für Verfahren, die ein ferngesteuertes Befüllen erfordern
  • Vorgefüllt mit 4 M KCl, abgesättigt mit AgCl
  • Stabil bei höheren Temperaturen und mit stark basischen Proben
Modell mit Einzeldiaphragma für die Silber/Chlorid-Titration
  • Schaft aus Polypropylen in Standardgröße
  • Vorgefüllt mit 1 M Natriumsulfat für Silber und Chlorid-Titrationen
  • Stabil bei höheren Temperaturen und mit stark basischen Proben
Modell mit Doppeldiaphragma
  • Entwickelt für ISE- und empfindliche pH-Messungen, Titrationen und ORP-Tests
  • Vorgefüllter Innenkörper mit 4 M KCI, abgesättigt mit AgCl
  • Außenkörper wird ohne Elektrolyt gepackt, so dass Sie einen kompatiblen Elektrolyten für Ihre Proben wählen können
  • Flussrate 8 μl/h
  • U.S. Patent-Nr. 4,390,406
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Pin
Glas
0 °C bis 100 °C
Empfohlene Indikatorelektroden: 13-620-1, 13-620-295, 13-620-284, 13-620-3, 13-620-186, 13-620-187, 13-620-115
Für Stabilität bei höheren Temperaturen und für den Einsatz mit stark basischen Proben empfohlen
Ag/AgCl-Referenzelektrode mit einzelnem Diaphragma für hohe Temperaturen
32 bis 212 °F
106 mm
Einzeln
0 bis 14
Ag/AgCl-Referenzelektrode
4 mol/l KCl mit AgCl
Ag/AgCl
SP138-500
0 °C bis 100 °C
12 mm