Learn More
BRAND™ accu-jet™ pro Pipettencontrollerzubehör
Eine völlig neue Art der Kontrolle beim Pipettieren. Das bestellbare BrandTech™ accu-jet™ pro Pipettencontrollerzubehör umfasst sterile und nicht-sterile Ersatzmembranfilter, Silikonadapter mit PTFE-Rückschlagventil, NiMH-Batterien, 240 V, 60 Hz-Ladegerät und Wandhalterungen.
Marke: BRAND™ 26508
18.14 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
BrandTech™ accu-jet™ pro Pipettierhilfe-Zubehör auf Bestellung erhältlich und beinhaltet:- Sterile 0,2 μm Ersatzmembranfilter
- Nicht sterile 0,2 μm Ersatzmembranfilter
- Silikonadapter mit PTFE-Rückschlagventil
- Ladegerät, 240 V, 60 Hz
- NiMH-Akku für kabellose, nicht angeschlossene Verwendung.
- Die Wandhalterung spart Platz.
Spezifikation
accu-jet S | |
Silikonadapter | |
Each |
Silikon | |
Pipettierhelfer Accu-jet™ pro |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24155Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
-
Mehrere Hersteller
Präzision an Ihren Fingerspitzen
Liquid Handling mühelos meistern.Aktionscode: 24122Gültig bis zum: 2025-04-13
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 92% -
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31