Learn More
Cytiva Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassette
Für höchste Forschungsansprüche im biowissenschaftlichen Bereich. Cytiva Life Sciences™ Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassetten aus stabilem Aluminium sind in verschiedenen Farben erhältlich und ermöglichen so die Farbkennzeichnung der Arbeit.
Marke:  Cytiva RPN11649
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10734997
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products »
Explore more special offers
Description
Description
    • Robuste und chipsichere Autoradiographie-Kassetten.
    • Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen bis -70 °C.
    • Maximaler Kontakt zwischen Film und der Probe für eine optimalen Auflösung.
    • Das nichtporöse Kissen sorgt für eine wischfeste Oberfläche und minimale Kontamination
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Amersham Hypercasette Autoradiographiekassetten sind für die anspruchsvollsten Anforderungen der Forschung in den Biowissenschaften ausgelegt.
8 Zoll
10 Zoll
Aluminium
Lichtdichte Aufnahmen bei Temperaturen unter -70°C
8 x 10 in.
203.2 mm
254 mm
Neutral (Standard)
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cytiva Amersham™ Hypercassette™ Autoradiographie-Kassette > Neutral; Standardtiefe; 8 x 10 in