Learn More
BRAND™ accu-jet™ pro Pipettencontrollerzubehör
Eine völlig neue Art der Kontrolle beim Pipettieren. Das bestellbare BrandTech™ accu-jet™ pro Pipettencontrollerzubehör umfasst sterile und nicht-sterile Ersatzmembranfilter, Silikonadapter mit PTFE-Rückschlagventil, NiMH-Batterien, 240 V, 60 Hz-Ladegerät und Wandhalterungen.
10.35 CHF - 77.05 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | accu-jet S |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipettierhelfer Accu-jet™ pro |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10028790
|
BRAND™
26530 |
Steriler 0,2 μm-Membranfilter |
10.35 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10607931
|
BRAND™
26508 |
Silikonadapter |
42.45 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15614067
|
BRAND™
26630 |
NiMH-Akkumulator |
29.55 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10439842
|
BRAND™
26535 |
Nicht Steriler 0,2 μm-Membranfilter |
77.05 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10228610
|
BRAND™
26540 |
Wandhalterung |
26.40 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Zubehör für BrandTech™ accu-jet™ pro Pipettenregler auf Bestellung lieferbar:- Sterile 0.2 μm Ersatz-Membranfilter
- Nicht sterile 0.2 μm Ersatz-Membranfilter
- Silikonadapter mit PTFE-Rückschlagventil
- Ladegerät, 240 V, 60 Hz
- NiMH-Batterie für kabellose Verwendung.
- Grey Wall Support spart Platz
Spezifikation
accu-jet S | |
Pipettierhelfer Accu-jet™ pro |