Learn More
Automatische Bürette aus Borosilikatglas
Marke: Pyrex 3296/06AS
239.40 CHF gültig bis 2025-03-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24134" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit automatischer Nullpunkt-Funktion
- Einfache Bedienung - Zum Befüllen der Büretten einen leichten positiven Druck auf den unteren Seitenhals ausüben - Um Null einzustellen, den Druck lösen, damit überschüssige Flüssigkeit zurück in die Flasche gesaugt werden kann
- Büretten aus chemisch beständigem Pyrex™-Borosilikatglas
- Skala in weißem Einbrennlack
- Absperrhahn aus PTFE mit 1,5 mm-Bohrung
- Das folgende Zubehör ist separat erhältlich: Glas-Reservoir (3297/12) und Gummi-Bloowing-Ball für Auto-Büretten Klasse AS (3297/14AS)
Spezifikation
ISO 385 und DIN 12700 | |
Chemisch beständiges Pyrex-Borosilikatglas | |
Absperrhahn aus PTFE mit 1,5 mm-Bohrung |
Automatische Bürette | |
50 mL | |
Weiße Einbrennlack-Graduierung bei 0,10 ml |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Angebot zum Testen von Milch- und Pflanzenprodukten
Qualitätsprüfprodukte für alle Ihre BedürfnisseAktionscode: 24134Gültig bis zum: 2025-03-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Automatische Bürette aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:50 ml; Unterteilungen:0,1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur