Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-HPLC-Säulen mit Mischmodus
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-Säulen mit Mischmodus vereinen alle Vorteile der Umkehrphasen- und der hydrophilen interaktiven Flüssigchromatographie (HILIC) in einer Säule.
Marke:  Thermo Scientific™ 069706
258.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11311933
  • 260.07 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-Säule mit Mischmodus vereint alle Vorteile der Umkehrphasen-(RP)- und der hydrophilen interaktiven Flüssigchromatographie (HILIC) in einer Säule. Die hocheffiziente stationäre Phase auf Silikabasis mit Mischmodus besteht aus einer hydrophoben Alkylkette mit einer Diolgruppe am Ende. Der hydrophobe Anteil liefert eine Umkehrphasen-Retention und die terminale Diolgruppe erleichtert hydrophile Wechselwirkungen. Diese einzigartige Kombination bietet eine einstellbare Selektivität mit unübertroffener Auflösung und Peak-Symmetrie für eine Vielzahl polarer und unpolarer Moleküle.
Trennung von polaren und unpolaren Molekülen mit komplementärer Selektivität zu RP-Säulen
  • Funktionsfähig im RP- und im HILIC-Modus
  • Retention hochgradig polarer Moleküle
  • Deckt einen breiteren Anwendungsbereich ab als herkömmliche Säulen auf Diolbasis, einschließlich nichtionischer ethoxylierter Tenside, Arzneimittel-Metaboliten, Lipide und Polyethylenglykole (PEGs)
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 3 und μ5 m mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorsäulenkartusche, 2/Pkg
LC-MS
6000 psi (415 bar)
2,5 bis 7,5
Pack of 2
50 °C
Hydrophobe Alkylkette mit einer Diol-Gruppe
Silika
Geschützt
Responsibly packaged
4,6 mm
10 mm
5 μm
120 Å
300 m²/g
N/A
Acclaim
Mixed-Mode
Umkehrphase und HILIC
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-HPLC-Säulen mit Mischmodus > Länge: 10 mm; ID: 4,6 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.