Learn More
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth Datenprotokollierthermometer
Fisherbrand TraceableGO™ Bluetooth Datenlogger füllt die unbekannten Fakten zwischen Zielen aus
Marke:  Fisherbrand™ 61010-41
Artikelnummer. 15828946
  • 75.55 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Batterien, Wandhalterung, Traceable® Bescheinigung
Beschreibung
Beschreibung
  • Füllt die unbekannten Werte zwischen Zielen aus
  • Bedeutende Informationen (Temperatur, Fahrtdauer, MIN/MAX, Akkustand und Alarme) werden jederzeit auf dem LCD-Display angezeigt
  • Einfache Anwendung mit nur einer Taste
  • Transportieren Sie Reagenzien, klinische Proben, Impfstoffe, Pharmazeutika und Lebensmittel sicher an jeden Ort
  • Kompatibel mit TraceableGO oder TraceableLIVE Handy-Apps:
    • Nach Beendigung der Fahrt können Anwender die Daten exportieren
    • Die App erkennt sofort, ob der Inhalt Bedingungen außerhalb der benutzerdefinierten Parameter aufweist
    • Anzeigen, ob ein Alarm ausgelöst wurde
    • Erstellen Sie einen sofortigen Datenbericht
    • Das Gerät speichert bis zu 90 Alarmereignisse, zeichnet Messwerte standardmäßig einmal pro 5 Minuten auf oder der Anwender kann das Messintervall zwischen einer Minute und einmal alle 12 Stunden einstellen
    • Protokolldauer ist 227 Tage (7,5 Monate)
  • TraceableGO™ Bluetooth-Geräte sind mit Alarmwerten vorprogrammiert
Certifications
ISO 17025, A2LA, NIST
Serviceleistungen
1 Jahr ab Kaufdatum
Spezifikation
Spezifikation
Temperatur-Datenlogger
 90 Alarmereignisse, 65.536 Temperaturmesswerte
TraceableLIVE
Akku, Wandhalterung, Traceable™ Bescheinigung
Temperaturüberwachung
5 s
-4 bis 158 °F
2 in.
3,5 in.
0,8 Zoll
0.37 lb.
LCD
Hoch/niedrig
2x AAA
ISO 17025, A2LA, NIST
±0.4 °C zwischen -10 und 70 °C, sonst ±0.5 °C
0,1 °
-20 bis +70 °C
5.1 cm
8.9 cm
2.0 cm
0.17 kg
Name des Produkts
Fisherbrand™ TraceableGO™ Bluetooth Datenprotokollierthermometer > Thermometer; Temperaturalarm