Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-HPLC-Säulen mit Mischmodus
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-Säulen mit Mischmodus vereinen alle Vorteile der Umkehrphasen- und der hydrophilen interaktiven Flüssigchromatographie (HILIC) in einer Säule.
253.93 CHF - 967.09 CHF
Spezifikation
pH 2,5 bis 7,5
Porengröße 120 Å
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 50 °C
USP-Typ N/A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11381893
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
066843
150 mm 4,6 mm 5 μm
818.42 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11391893
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
066844
250 mm 4,6 mm 5 μm
967.09 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11301903
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
066847
150 mm 2,1 mm 5 μm
826.21 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11371963
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
071913
10 mm 3 mm 5 μm
253.93 CHF
2 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11361963
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
071912
50 mm 3 mm 3 μm
708.53 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11341823
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
070091
150 mm 2,1 mm 3 μm
876.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11361943
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
070090
150 mm 3 mm 3 μm
876.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 16-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11311933
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
069706
10 mm 4,6 mm 5 μm
260.07 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11391913
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
069694
10 mm 2,1 mm 5 μm
384.95 CHF
2 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-Säule mit Mischmodus vereint alle Vorteile der Umkehrphasen-(RP)- und der hydrophilen interaktiven Flüssigchromatographie (HILIC) in einer Säule. Die hocheffiziente stationäre Phase auf Silikabasis mit Mischmodus besteht aus einer hydrophoben Alkylkette mit einer Diolgruppe am Ende. Der hydrophobe Anteil liefert eine Umkehrphasen-Retention und die terminale Diolgruppe erleichtert hydrophile Wechselwirkungen. Diese einzigartige Kombination bietet eine einstellbare Selektivität mit unübertroffener Auflösung und Peak-Symmetrie für eine Vielzahl polarer und unpolarer Moleküle.
Trennung von polaren und unpolaren Molekülen mit komplementärer Selektivität zu RP-Säulen
  • Funktionsfähig im RP- und im HILIC-Modus
  • Retention hochgradig polarer Moleküle
  • Deckt einen breiteren Anwendungsbereich ab als herkömmliche Säulen auf Diolbasis, einschließlich nichtionischer ethoxylierter Tenside, Arzneimittel-Metaboliten, Lipide und Polyethylenglykole (PEGs)
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 3 und μ5 m mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
Spezifikation
Spezifikation
2,5 bis 7,5
300 m²/g
N/A
Acclaim
Geschützt
Responsibly packaged
120 Å
50 °C
Hydrophobe Alkylkette mit einer Diol-Gruppe
Mixed-Mode
Umkehrphase und HILIC
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-1-HPLC-Säulen mit Mischmodus