Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ E2-HPLC-Säulen für Explosivstoffe
Verwendung für die Basislinienauflösung aller 14 Explosivstoffe, die in der EPA-Methode 531.2 aufgeführt sind.
231.69 CHF - 1080.69 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit | LC-MS |
---|---|
pH | 2,5 bis 7,5 |
Porengröße | 120 Å |
Oberfläche | 300 m²/g |
Temperatur | 50 °C |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Partikelgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11371933
|
Thermo Scientific™
070081 |
250 mm | 3 mm | 3 μm |
1080.69 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11381933
|
Thermo Scientific™
070082 |
150 mm | 3 mm | 3 μm |
876.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11391933
|
Thermo Scientific™
070083 |
150 mm | 2.1 mm | 3 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
11331883
|
Thermo Scientific™
064309 |
250 mm | 4,6 mm | 5 μm |
918.96 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11381923
|
Thermo Scientific™
069703 |
10 mm | 4,6 mm | 5 μm |
310.41 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 05-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11311983
|
Thermo Scientific™
071989 |
10 mm | 3 mm | 5 μm |
231.69 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12769805
|
Thermo Scientific™
076225 |
100 mm | 2.1 mm | 2,2 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
12789805
|
Thermo Scientific™
076227 |
100 mm | 3 mm | 2,2 μm | N/A | N/A | N/A | |||||
12779805
|
Thermo Scientific™
076226 |
150 mm | 2,1 mm | 2,2 μm |
891.88 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Acclaim™ E LC-Säulen, Nitroaromaten und Nitraminen mittels HPLC erzielen Sie die Basislinienauflösung aller 14 in der EPA SW-846-Methode 8330 aufgelisteten Explosivstoffe. Ihre einzigartigen Säulenchemien bieten eine hervorragende Auflösung mit komplementären Selektivitäten. Verwenden Sie die E1-Säule (separat erhältlich) als direkten Ersatz für ODS-Säulen für die primäre Analyse. Verwenden Sie dann die E2-Säule als primäre oder als Bestätigungssäule. Ändern Sie einfach die Trennungsbedingungen für die E2-Säule, um einen größeren Anwendungsbereich abzudecken, einschließlich der Analyse von Explosivstoffen über die US-EPA-Methode 8330 hinaus.
Herausragende Leistung für die Analyse von Sprengstoffen- Reproduzierbare Leistung
- Einfache isokratische Elutionsbedingungen
- Einzigartige Empfindlichkeit für die Trennung von weiteren nitroaromatischen Molekülen
- Robuste Säulen mit einer guten Reproduzierbarkeit über mehrere Chargen
- Entwickelt, hergestellt und getestet, um den Anforderungen spezifischer Anwendungen gerecht zu werden
- Die Säulen bieten eine hervorragende Auflösung bei einfacher Bedienung
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peak-Formen
- Leistungsgeprüft zur Gewährleistung hoher Qualität und Zuverlässigkeit
Spezifikation
LC-MS | |
120 Å | |
50 °C | |
Acclaim | |
Ja | |
Responsibly packaged |
2,5 bis 7,5 | |
300 m²/g | |
Geschützt | |
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch | |
Umkehrphase |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.