Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ E2-HPLC-Säulen für Explosivstoffe
Verwendung für die Basislinienauflösung aller 14 Explosivstoffe, die in der EPA-Methode 531.2 aufgeführt sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 070083
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11391933
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Acclaim™ E LC-Säulen, Nitroaromaten und Nitraminen mittels HPLC erzielen Sie die Basislinienauflösung aller 14 in der EPA SW-846-Methode 8330 aufgelisteten Explosivstoffe. Ihre einzigartigen Säulenchemien bieten eine hervorragende Auflösung mit komplementären Selektivitäten. Verwenden Sie die E1-Säule (separat erhältlich) als direkten Ersatz für ODS-Säulen für die primäre Analyse. Verwenden Sie dann die E2-Säule als primäre oder als Bestätigungssäule. Ändern Sie einfach die Trennungsbedingungen für die E2-Säule, um einen größeren Anwendungsbereich abzudecken, einschließlich der Analyse von Explosivstoffen über die US-EPA-Methode 8330 hinaus.
Herausragende Leistung für die Analyse von Sprengstoffen
  • Reproduzierbare Leistung
  • Einfache isokratische Elutionsbedingungen
  • Einzigartige Empfindlichkeit für die Trennung von weiteren nitroaromatischen Molekülen
  • Robuste Säulen mit einer guten Reproduzierbarkeit über mehrere Chargen
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
  • Entwickelt, hergestellt und getestet, um den Anforderungen spezifischer Anwendungen gerecht zu werden
  • Die Säulen bieten eine hervorragende Auflösung bei einfacher Bedienung
  • Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
  • Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
  • Hervorragende Peak-Formen
  • Leistungsgeprüft für hohe Qualität und Zuverlässigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,2 bis 0,5 ml/min
150 mm
<10.0 ppm Metall insgesamt, <3.0 ppm einzelne Metalle
3 μm
2,5 bis 7,5
0,9 bis 1 ml/g.
50 °C
Acclaim
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Umkehrphase
Responsibly packaged
2.1 mm
LC/MS
8700 psi (600 bar)
Kugelförmig
<1.3
120 Å
300 m²/g
Geschützt
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Ja
Analysesäule
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ E2-HPLC-Säulen für Explosivstoffe > Länge: 150 mm; ID: 2,1 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.