Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ E2-HPLC-Säulen für Explosivstoffe
Verwendung für die Basislinienauflösung aller 14 Explosivstoffe, die in der EPA-Methode 531.2 aufgeführt sind.
Marke:  Thermo Scientific™ 076226
887.44 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12779805
  • 891.88 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ Acclaim™ E LC-Säulen, Nitroaromaten und Nitraminen mittels HPLC erzielen Sie die Basislinienauflösung aller 14 in der EPA SW-846-Methode 8330 aufgelisteten Explosivstoffe. Ihre einzigartigen Säulenchemien bieten eine hervorragende Auflösung mit komplementären Selektivitäten. Verwenden Sie die E1-Säule (separat erhältlich) als direkten Ersatz für ODS-Säulen für die primäre Analyse. Verwenden Sie dann die E2-Säule als primäre oder als Bestätigungssäule. Ändern Sie einfach die Trennungsbedingungen für die E2-Säule, um einen größeren Anwendungsbereich abzudecken, einschließlich der Analyse von Explosivstoffen über die US-EPA-Methode 8330 hinaus.
Herausragende Leistung für die Analyse von Sprengstoffen
  • Reproduzierbare Leistung
  • Einfache isokratische Elutionsbedingungen
  • Einzigartige Empfindlichkeit für die Trennung von weiteren nitroaromatischen Molekülen
  • Robuste Säulen mit einer guten Reproduzierbarkeit über mehrere Chargen
Informationen zur Familie der Acclaim HPLC-Säulen für Spezialanwendungen
  • Entwickelt, hergestellt und getestet, um den Anforderungen spezifischer Anwendungen gerecht zu werden
  • Die Säulen bieten eine hervorragende Auflösung bei einfacher Bedienung
  • Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
  • Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
  • Hervorragende Peak-Formen
  • Leistungsgeprüft für hohe Qualität und Zuverlässigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
LC-MS
11600 psi (800 bar)
Kugelförmig
2,5 bis 7,5
Each
50 °C
Acclaim
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Umkehrphase
Responsibly packaged
2,1 mm
150 mm
<10.0 ppm Metall insgesamt, <3.0 ppm einzelne Metalle
2,2 μm
120 Å
300 m²/g
Geschützt
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Ja
Analysesäule
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer001054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number076226
Chargennummer001055 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number076226
Chargennummer001056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number076226
Chargennummer001057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number076226
Chargennummer001053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number076226
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ E2-HPLC-Säulen für Explosivstoffe > Länge: 150 mm; ID: 2,1 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.