Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für hervorragende Auflösungen und Hochdurchsatztennungen von Carbonylen, Dinitrophenylhydrazin (DNPH)-Derivaten von Aldehyden und Ketonen.
231.15 CHF - 1425.67 CHF
Spezifikation
pH 2,5 bis 7,5
Porengröße 120 Å
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 50 °C
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
12366543
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
077972
100 mm 2,1 mm 2,2 μm
894.56 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12396543
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
077973
150 mm 2,1 mm 2,2 μm
925.53 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12366553
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
077974
100 mm 3 mm 2,2 μm
930.49 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15237468
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
079009
250 mm 3 mm 3 μm
1425.67 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15247468
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
079010
150 mm 3 mm 3 μm
908.18 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15257468
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
079011
150 mm 2,1 mm 3 μm
996.86 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15123707
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
079012
10 mm 2,1 mm 5 μm
231.15 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15267468
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
079013
10 mm 3 mm 5 μm
253.11 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15277468
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
079014
10 mm 4,6 mm 5 μm
241.61 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2,5 bis 7,5
300 m²/g
Ja
120 Å
50 °C
Umkehrphase
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18-HPLC-Säulen