Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für hervorragende Auflösungen und Hochdurchsatztennungen von Carbonylen, Dinitrophenylhydrazin (DNPH)-Derivaten von Aldehyden und Ketonen.
Marke:  Thermo Scientific™ 077973
920.93 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12396543
  • 925.53 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2,1 mm
150 mm
Kugelförmig
2,5 bis 7,5
Each
50 °C
Acclaim
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Umkehrphase
Responsibly packaged
0,25 bis 0,75 ml/min
11600 psi (800 bar)
2,2 μm
120 Å
300 m²/g
Geschützt
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Ja
Analysesäule
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18-HPLC-Säulen > Länge: 150 mm; ID: 2,1 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.