Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18-HPLC-Säulen
Zur Verwendung für hervorragende Auflösungen und Hochdurchsatztennungen von Carbonylen, Dinitrophenylhydrazin (DNPH)-Derivaten von Aldehyden und Ketonen.
Marke:  Thermo Scientific™ 077974
925.86 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12366553
  • 930.49 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
100 mm
Kugelförmig
2,5 bis 7,5
Each
50 °C
Acclaim
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Umkehrphase
Responsibly packaged
0,4 bis 1,4 ml/min
8000 psi (550 bar)
2,2 μm
120 Å
300 m²/g
Geschützt
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Ja
Analysesäule
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18-HPLC-Säulen > Länge: 100 mm; ID: 3,0 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.