Learn More
Caframo™ Anker-Rührwelle
Verschiedene Größen für Ihre Rühranforderungen
Marke: Caframo™ U044
204.51 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Elektropolierter Edelstahl 316L
- An Schaft geschweißt
- Hohe Scherrate im Randbereich, kann nahe der Gefäßwand verwendet werden
- Werden manchmal auch als „Schleifklingenwelle“ bezeichnet
- Mischen hochviskoser Medien mit niedriger Drehzahl und Tangentialflussmuster
- Anker-Rührwelle U510: Nur zur Verwendung mit Caframo™ Ultra Torque BDC1850 Rührern
Spezifikation
4 in. | |
102 mm | |
Caframo™ Rührwerk | |
U044. | |
280 g | |
Edelstahl (316L) |
0,375 in. | |
9,5 mm | |
Mischen hochviskoser Medien mit niedriger Drehzahl und Tangentialflussmuster | |
Flügelradanker | |
914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 in.) | |
0,6 lb. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Caframo™ Anker-Rührwelle > Anker-Rührwelle; Durchmesser: 102 mm; Abmessungen (L x B x H): 914 x 102 x 102 mm (36 x 4 x 4 in.)
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur