Learn More
Thermo Scientific™ Zugangsschlüsseloptionen für Ultratiefkühlgeräte
Zeichnen Sie mit optionalen Schlüsselkarten auf, wer die Tür des Ultratiefkühlgeräts geöffnet hat, wann sie geöffnet wurde und wie lange sie geöffnet blieb.
Marke:  Thermo Scientific™ FELTSXU
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 30274497
  • 1523.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Analysieren Sie mithilfe von optionalen Thermo Scientific™ Schlüsselkarten für Ultratiefkühlgeräte, welche Mitarbeiter die Tür von welchem Tiefkühlgerät zu welcher Uhrzeit und für wie lange geöffnet haben.
Features
  • Card access comes with 5 key cards
  • Field installed - purchased separately
  • Factory installed in the plant with purchase of unit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Field-installed
TSX Universal
Card access w/five key cards
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Zugangsschlüsseloptionen für Ultratiefkühlgeräte >