Learn More
BINDER™ Qualifizierungsdokumente IQ/OQ/PQ
Qualification documents - IQ/OQ/PQ documents – supporting documents for validation performed by customers, according to customer requirements, PQ section added to qualification folder IQ/OQ; parameters: temperature, CO2, O2 – or pressure, depending on unit.
Marke:  BINDER™ 7007-0005
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16454009
  • 1810.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Parameter je nach Gerät
  • Lieferbar als gedrucktes Dokument in einem Ordner oder als PDF-Dokument
Spezifikation
Spezifikation
BINDER Kammern Series BD, BF, ED, FD, FED, FDL, FP, M, C, CB, KB, KT, MK, MKT, VD, VDL, UF V)
Auf Anfrage
IQ/OQ/PQ mit Ausfüllen der Dokumente
Qualifizierungsdokumente – Druckexemplar im Ordner, IQ/OQ/PQ-Dokumente – Begleitdokumente zu vom Kunden vorgenommenen Validierungen, entsprechend den Vorgaben des Kunden, IQ/OQ-Qualifizierungsordner um Abschnitt PQ ergänzt, Parameter: Temperatur, CO2, O2 – oder Druck, in Abhängigkeit vom Gerät
IQ/OQ-Dokumentation (Gedruckte Ausgabe)
Name des Produkts
BINDER™ Qualifizierungsdokumente IQ/OQ/PQ > IQ/OQ/PQ; Version: gedrucktes Dokument in Ordner; Parameter: Temperatur, CO2, O2 – oder Druck, je nach Gerät