Learn More
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ digitale Prozessantriebe
Transfer, Dosieren und Messen in Laborprozessen und bei Nassanwendungen.
Marke:  Masterflex™ 07575-52
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16458665
  • 8540.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Durchflussraten von 0,006 bis 3400 ml/min mit L/S-Schläuchen—Durchflussraten sind von Antrieb, Drehzahl, Pumpenkopf und dem Schlauchdurchmesser abhängig
  • Die Digitalschnittstelle mit LCD-Grafikdisplay zeigt Pumpenleistung und Betriebsart kontinuierlich an—kontinuierlichen Betrieb, Dosierung nach Zeit, identische Dosierung und Dosierung nach Volumen
  • Fernsteuerung mit Analogkommunikation verfügbar—Spannungs-, Stromstärken- und Kontaktschlusssteuerung verfügbar
  • Dosieren nach Volumen in ml (0,001 bis 9.999 ml), l oder gal; identisches Ausführen—1 bis 9.999 Dosierzyklen oder zeitgesteuerte Dosierung—Ein-/Aus-Zyklen (1 s bis 99 h, 59 min, 59 s pro Zyklus)
  • Die Antitropffunktion gewährleistet die Genauigkeit beim Dosieren
  • Modelle mit Sensor für offenen Kopf stoppen den Antrieb, wenn der Pumpenkopf geöffnet wird (bei Verwendung mit einem mit Sensor ausgestatteten Pumpenkopf)
  • NEMA4X- (IP66)-konformes Gehäuse für Nassanwendungen
Spezifikation
Spezifikation
±0,1 % (0,01 U/min bei 100 U/min)
Anschlusstypen:Profibus, Bluetooth LE, USB
90 bis 260 VAC
1,8 m (6 ft.) Netzkabel mit IEC 320/CEE 22-Anschlusskupplung; wasserdichte Kabelverbindung.Bitte bei der Bestellung das Bestimmungsland angeben. Der Antrieb wird mit einem landesspezifischen Stecker-/Kabelsatz geliefert.
0,1 bis 600 U/min
2,2 A
LCD
0.006 bis 3400 ml/min
Unsteril
Edelstahl
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Masterflex™ Masterflex™ L/S™ digitale Prozessantriebe > Anschlusstypen: Profibus, Bluetooth LE, USB