Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und vollständiger Rückgewinnung für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen
Verwenden Sie SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und vollständiger Rückgewinnung, Leistungsstufe 3, um das Injektionsvolumen bei der Analyse von Proben mit weniger als 2 ml zu maximieren.
Marke:  Thermo Scientific™ 6PSV9-CHV1
86.77 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17885194
  • 87.25 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Klarglas
100/Pk.
1 μL
SureSTART Stufe 3
32 mm
Total Recovery Screw Thread Vial
1 mL
1.4 mL
9 mm
Gesamtrückgewinnung
1.4 mL
Zertifizierte Spezifikation
Nein
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ SureSTART™ 1,5 ml-Mikrofläschchen aus Glas mit Schraubverschluss und vollständiger Rückgewinnung für < 2 ml-Proben, Stufe 3 Hochleistungsanwendungen >